missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human GCAT Protein

Código de producto. p-7149788
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15918858 5 μg 5 microgramos
15908858 20 μg 20 microgramos
15998848 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15918858

Marca: enQuireBio™ QP119375ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the GCAT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Spezifikation

Nombre GCAT Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSALAQLRGI LEGELEGIRG AGTWKSERVI TSRQGPHIRV DGVSGGILNF CANNYLGLSS HPEVIQAGLQ ALEEFGAGLS SVRFICGTQS IHKNLEAKIA RFHQREDAIL YPSCYDANAG LFEALLTPED AVLSDELNHA SIIDGIRLCK AHKYRYRHLD MADLEAKLQE AQKHRLRLVA TDGAFSMDGD IAPLQEICCL ASRYGALVFM DECHATGFLG PTGRGTDELL GVMDQVTIIN STLGKALGGA SGGYTTGPGP LVSLLRQRAR PYLFSNSLPP AVVGCASKAL DLLMGSNTIV QSMAAKTQRF RSKMEAAGFT ISGASHPICP VMLGDARLAS RMADDMLKRG IFVIGFSYPV VPKGKARIRV QISAVHSEED IDRCVEAFVE VGRLHGALP
Tampón GCAT protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.