Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GCAT Protein
Código de producto. 15918858
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
15918858 5 μg 5 microgramos
15908858 20 μg 20 microgramos
15998848 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15918858
Marca: enQuireBio™ QP119375ug
A cDNA sequence encoding the GCAT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre GCAT Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSALAQLRGI LEGELEGIRG AGTWKSERVI TSRQGPHIRV DGVSGGILNF CANNYLGLSS HPEVIQAGLQ ALEEFGAGLS SVRFICGTQS IHKNLEAKIA RFHQREDAIL YPSCYDANAG LFEALLTPED AVLSDELNHA SIIDGIRLCK AHKYRYRHLD MADLEAKLQE AQKHRLRLVA TDGAFSMDGD IAPLQEICCL ASRYGALVFM DECHATGFLG PTGRGTDELL GVMDQVTIIN STLGKALGGA SGGYTTGPGP LVSLLRQRAR PYLFSNSLPP AVVGCASKAL DLLMGSNTIV QSMAAKTQRF RSKMEAAGFT ISGASHPICP VMLGDARLAS RMADDMLKRG IFVIGFSYPV VPKGKARIRV QISAVHSEED IDRCVEAFVE VGRLHGALP
Tampón GCAT protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.