Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GARS Protein
A cDNA sequence encoding the GARS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre GARS Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15998838
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11933-HIS-INSECT-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15978838
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11933-HIS-INSECT-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15988838
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11933-HIS-INSECT-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
GARS Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
GARS is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
MPSPRPVLLR GARAALLLLL PPRLLARPSL LLRRSLSAAS CPPISLPAAA SRSSMDGAGA EEVLAPLRLA VRQQGDLVRK LKEDKAPQVD VDKAVAELKA RKRVLEAKEL ALQPKDDIVD RAKMEDTLKR RFFYDQAFAI YGGVSGLYDF GPVGCALKNN IIQTWRQHFI QEEQILEIDC TMLTPEPVLK TSGHVDKFAD FMVKDVKNGE CFRADHLLKA HLQKLMSDKK CSVEKKSEME SVLAQLDNYG QQELADLFVN YNVKSPITGN DLSPPVSFNL MFKTFIGPGG NMPGYLRPET AQGIFLNFKR LLEFNQGKLP FAAAQIGNSF RNEISPRSGL IRVREFTMAE IEHFVDPSEK DHPKFQNVAD LHLYLYSAKA QVSGQSARKM RLGDAVEQGV INNTVLGYFI GRIYLYLTKV GISPDKLRFR QHMENEMAHY ACDCWDAESK TSYGWIEIVG CADRSCYDLS CHARATKVPL VAEKPLKEPK TVNVVQFEPS KGAIGKAYKK DAKLVMEYLA ICDECYITEM EMLLNEKGEF TIETEGKTFQ LTKDMINVKR FQKTLYVEEV VPNVIEPSFG LGRIMYTVFE HTFHVREGDE QRTFFSFPAV VAPFKCSVLP LSQNQEFMPF VKELSEALTR HGVSHKVDDS SGSIGRRYAR TDEIGVAFGV TIDFDTVNKT PHTATLRDRD SMRQIRAEIS ELPSIVQDLA NGNITWADVE ARYPLFEGQE TGKKETIEE
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.