missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human GARS Protein

Código de producto. 15998838
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15998838 2 μg 2 microgramos
15978838 10 μg 10 microgramos
15988838 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15998838

Marca: enQuireBio™ QP11933HISINSECT2ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the GARS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre GARS Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína His
Secuencia MPSPRPVLLR GARAALLLLL PPRLLARPSL LLRRSLSAAS CPPISLPAAA SRSSMDGAGA EEVLAPLRLA VRQQGDLVRK LKEDKAPQVD VDKAVAELKA RKRVLEAKEL ALQPKDDIVD RAKMEDTLKR RFFYDQAFAI YGGVSGLYDF GPVGCALKNN IIQTWRQHFI QEEQILEIDC TMLTPEPVLK TSGHVDKFAD FMVKDVKNGE CFRADHLLKA HLQKLMSDKK CSVEKKSEME SVLAQLDNYG QQELADLFVN YNVKSPITGN DLSPPVSFNL MFKTFIGPGG NMPGYLRPET AQGIFLNFKR LLEFNQGKLP FAAAQIGNSF RNEISPRSGL IRVREFTMAE IEHFVDPSEK DHPKFQNVAD LHLYLYSAKA QVSGQSARKM RLGDAVEQGV INNTVLGYFI GRIYLYLTKV GISPDKLRFR QHMENEMAHY ACDCWDAESK TSYGWIEIVG CADRSCYDLS CHARATKVPL VAEKPLKEPK TVNVVQFEPS KGAIGKAYKK DAKLVMEYLA ICDECYITEM EMLLNEKGEF TIETEGKTFQ LTKDMINVKR FQKTLYVEEV VPNVIEPSFG LGRIMYTVFE HTFHVREGDE QRTFFSFPAV VAPFKCSVLP LSQNQEFMPF VKELSEALTR HGVSHKVDDS SGSIGRRYAR TDEIGVAFGV TIDFDTVNKT PHTATLRDRD SMRQIRAEIS ELPSIVQDLA NGNITWADVE ARYPLFEGQE TGKKETIEE
Tampón GARS is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.