Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GAP43 Protein
Código de producto. 15918838
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
Código de producto. 15918838
Marca: enQuireBio™ QP119312ug
A cDNA sequence encoding the GAP43 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 2596
Nombre GAP43 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen GAP43
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMLCCMR RTKQVEKNDD DQKIEQDGIK PEDKAHKAAT KIQASFRGHI TRKKLKGEKK DDVQAAEAEA NKKDEAPVAD GVEKKGEGTT TAEAAPATGS KPDEPGKAGE TPSEEKKGEG DAATEQAAPQ APASSEEKAG SAETESATKA STDNSPSSKA EDAPAKEEPK QADVPAAVTA AAATTPAAED AAAKATAQPP TETGESSQAE ENIEAVDETK PKESARQDEG KEEEPEADQE HA
Tampón The GAP43 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM Nacl and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.