Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GALNT14 Protein
Código de producto. 16021291
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Code produit. Cantidad unitSize
16021291 100 μg 100 microgramos
16031291 10 μg 10 microgramos
16071291 50 μg 50 microgramos
16051291 200 μg 200 microgramos
16061291 500 μg 500 microgramos
16041291 1 mg 1 miligramo
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16021291
Marque: enQuireBio™ QP7871ec100ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GALNT14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Número de acceso NP_001240755.1
ID de gen (Entrez) 79623
Nombre GALNT14 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen GALNT14
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MRRLTRRLVL PVFGVLWITV LLFFWVTKRK LEVPTGPEVQ TPKPSDADWD DLWDQFDERR YLNAKKWRVG DDPYKLYAFN QRESERISSN RAIPDTRHLR CTLLVYCTDL PPTSIIITFH NEARSTLLRT IRSVLNRTPT HLIREIILVD DFSNDPDDCK QLIKLPKVKC LRNNERQGLV RSRIRGADIA QGTTLTFLDS HCEVNRDWLQ PLLHRVKEDY TRVVCPVIDI INLDTFTYIE SASELRGGFD WSLHFQWEQL SPEQKARRLD PTEPIRTPII AGGLFVIDKA WFDYLGKYDM DMDIWGGENF EISFRVWMCG GSLEIVPCSR VGHVFRKKHP YVFPDGNANT YIKNTKRTAE VWMDEYKQYY YAARPFALER PFGNVESRLD LRKNLRCQSF KWYLENIYPE LSIPKESSIQ KGNIRQRQKC LESQRQNNQE TPNLKLSPCA KVKGEDAKSQ VWAFTYTQQI LQEELCLSVI TLFPGAPVVL VLCKNGDDRQ QWTKTGSHIE HIASHLCLDT DMFGDGTENG KEIVVNPCES SLMSQHWDMV SS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.