missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GALK1 Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | GALK1 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAALRQPQVA ELLAEARRAF REEFGAEPEL AVSAPGRVNL IGEHTDYNQG LVLPMALELM TVLVGSPRKD GLVSLLTTSE GADEPQRLQF PLPTAQRSLE PGTPRWANYV KGVIQYYPAA PLPGFSAVVV SSVPLGGGLS SSASLEVATY TFLQQLCPDS GTIAARAQVC QQAEHSFAGM PCGIMDQFIS LMGQKGHALL IDCRSLETSL VPLSDPKLAV LITNSNVRHS LASSEYPVRR RQCEEVARAL GKESLREVQL EELEAARDLV SKEGFRRARH VVGEIRRTAQ AAAALRRGDY RAFGRLMVES HRSLRDDYEV SCPELDQLVE AALAVPGVYG SRMTGGGFGG CTVTLLEASA APHAMRHIQE HYGGTATFYL SQAADGAKVL CL |
| Tampón | GALK1 Human solution containing 20mM Tris pH 8.0, and 10% glycerol. |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido