Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GALK1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | GALK1 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAALRQPQVA ELLAEARRAF REEFGAEPEL AVSAPGRVNL IGEHTDYNQG LVLPMALELM TVLVGSPRKD GLVSLLTTSE GADEPQRLQF PLPTAQRSLE PGTPRWANYV KGVIQYYPAA PLPGFSAVVV SSVPLGGGLS SSASLEVATY TFLQQLCPDS GTIAARAQVC QQAEHSFAGM PCGIMDQFIS LMGQKGHALL IDCRSLETSL VPLSDPKLAV LITNSNVRHS LASSEYPVRR RQCEEVARAL GKESLREVQL EELEAARDLV SKEGFRRARH VVGEIRRTAQ AAAALRRGDY RAFGRLMVES HRSLRDDYEV SCPELDQLVE AALAVPGVYG SRMTGGGFGG CTVTLLEASA APHAMRHIQE HYGGTATFYL SQAADGAKVL CL |
| Tampón | GALK1 Human solution containing 20mM Tris pH 8.0, and 10% glycerol. |
| Mostrar más |