missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Galectin-3 / LGALS3 Protein

Código de producto. 15965418
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
250 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
250 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15965418 250 μg 250 microgramos
15955418 10 μg 10 microgramos
15975418 50 μg 50 microgramos
15945418 100 μg 100 microgramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15965418

Marca: enQuireBio™ QP1087ec250ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Human Galectin-3 / LGALS3, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Número de acceso NP_002297.2
ID de gen (Entrez) 3958
Nombre Galectin-3 / LGALS3 Protein
Cantidad 250 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen LGALS3
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The ED50 as determined by its ability to agglutinate human red blood cells is less than 10 ug/ml.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia ADNFSLHDAL SGSGNPNPQG WPGAWGNQPA GAGGYPGASY PGAYPGQAPP GAYPGQAPPG AYPGAPGAYP GAPAPGVYPG PPSGPGAYPS SGQPSATGAY PATGPYGAPA GPLIVPYNLP LPGGVVPRML ITILGTVKPN ANRIALDFQR GNDVAFHFNP RFNENNRRVI VCNTKLDNNW GREERQSVFP FESGKPFKIQ VLVEPDHFKV AVNDAHLLQY NHRVKKLNEI SKLGISGDID LTSASYTMI
Tampón 0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.