missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Galectin-1 / LGALS1 Protein

Código de producto. 15995929
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
500 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15995929 1 mg 1 miligramo
15905939 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15995929 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP53411mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Especificaciones

Número de acceso NP_002296.1
ID de gen (Entrez) 3956
Nombre Galectin-1 / LGALS1 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen LGALS1
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MACGLVASNL NLKPGECLRV RGEVAPDAKS FVLNLGKDSN NLCLHFNPRF NAHGDANTIV CNSKDGGAWG TEQREAVFPF QPGSVAEVCI TFDQANLTVK LPDGYEFKFP NRLNLEAINY MAADGDFKIK CVAFD
Tampón 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.