Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Galectin-1 / LGALS1 Protein
Código de producto. 15905939
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
500 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15905939 500 μg 500 microgramos
15995929 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15905939 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP5341500ug
Recombinant Protein
Specifikationer
Número de acceso NP_002296.1
ID de gen (Entrez) 3956
Nombre Galectin-1 / LGALS1 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen LGALS1
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MACGLVASNL NLKPGECLRV RGEVAPDAKS FVLNLGKDSN NLCLHFNPRF NAHGDANTIV CNSKDGGAWG TEQREAVFPF QPGSVAEVCI TFDQANLTVK LPDGYEFKFP NRLNLEAINY MAADGDFKIK CVAFD
Tampón 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.