missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GADD45GIP1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | GADD45GIP1 Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPRWQLGPRY AAKQFARYGA ASGVVPGSLW PSPEQLRELE AEEREWYPSL ATMQESLRVK QLAEEQKRRE REQHIAECMA KMPQMIVNWQ QQQRENWEKA QADKERRARL QAEAQELLGY QVDPRSARFQ ELLQDLEKKE RKRLKEEKQK RKKEARAAAL AAAVAQDPAA SGAPSS |
| Tampón | The GADD45GIP1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 0.2M NaCl and 40% glycerol. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?