Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GADD45GIP1 Protein
Código de producto. 15918808
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
15918808 2 μg 2 microgramos
15998798 10 μg 10 microgramos
15908808 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15918808
Marca: enQuireBio™ QP119212ug
A cDNA sequence encoding the GADD45GIP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre GADD45GIP1 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPRWQLGPRY AAKQFARYGA ASGVVPGSLW PSPEQLRELE AEEREWYPSL ATMQESLRVK QLAEEQKRRE REQHIAECMA KMPQMIVNWQ QQQRENWEKA QADKERRARL QAEAQELLGY QVDPRSARFQ ELLQDLEKKE RKRLKEEKQK RKKEARAAAL AAAVAQDPAA SGAPSS
Tampón The GADD45GIP1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 0.2M NaCl and 40% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.