Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human G-protein coupled receptor 161 Protein
Código de producto. 16024771
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16024771 100 μg 100 microgramos
16034771 10 μg 10 microgramos
16074771 50 μg 50 microgramos
16054771 200 μg 200 microgramos
16064771 500 μg 500 microgramos
16044771 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16024771
Marca: enQuireBio™ QP8467ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) G-protein coupled receptor 161, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001254538.1
ID de gen (Entrez) 23432
Nombre G-protein coupled receptor 161 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen GPR161
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MSLNSSLSCR KELSNLTEEE GGEGGVII
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.