Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human G-CSF / CSF3 Protein
Specifications
Specifications
| Número de acceso | NP_000750.1 |
| ID de gen (Entrez) | 1440 |
| Nombre | G-CSF / CSF3 Protein |
| Cantidad | 500 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | CSF3 |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Show More |