Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human G-CSF / CSF3 Protein
Código de producto. 16015201
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16015201 100 μg 100 microgramos
16025201 10 μg 10 microgramos
16065201 50 μg 50 microgramos
16045201 200 μg 200 microgramos
16055201 500 μg 500 microgramos
16035201 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16015201
Marca: enQuireBio™ QP8545ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) G-CSF / CSF3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000750.1
ID de gen (Entrez) 1440
Nombre G-CSF / CSF3 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CSF3
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia VQEATPLGPA SSLPQSFLLK CLEQVRKIQG DGAALQEKLV SECATYKLCH PEELVLLGHS LGIPWAPLSS CPSQALQLAG CLSQLHSGLF LYQGLLQALE GISPELGPTL DTLQLDVADF ATTIWQQMEE LGMAPALQPT QGAMPAFASA FQRRAGGVLV ASHLQSFLEV SYRV
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.