Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human G-CSF / CSF3 Protein
Código de producto. 15905559
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
500 microgramos
15905559 500 μg 500 microgramos
15995549 1 mg 1 miligramo
2 options
Código de producto. 15905559
Marca: enQuireBio™ QP2531500ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_000750.1
ID de gen (Entrez) 1440
Nombre G-CSF / CSF3 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen CSF3
Actividad biológica Shows bioactivity at a concentration of 50 pg/mL in the NFS-60 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 2 x 10^7 units/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MTPLGPASSL PQSFLLKCLE QVRKIQGDGA ALQEKLCATY KLCHPEELVL LGHSLGIPWA PLSSCPSQAL QLAGCLSQLH SGLFLYQGLL QALEGISPEL GPTLDTLQLD VADFATTIWQ QMEELGMAPA LQPTQGAMPA FASAFQRRAG GVLVASHLQS FLEVSYRVLR HLAQP
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.