Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FUT3 Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | FUT3 Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSRVSRDDA TGSPRAPSGS SRQDTTPTRP TLLILLWTWP FHIPVALSRC SEMVPGTADC HITADRKVYP QADTVIVHHW DIMSNPKSRL PPSPRPQGQR WIWFNLEPPP NCQHLEALDR YFNLTMSYRS DSDIFTPYGW LEPWSGQPAH PPLNLSAKTE LVAWAVSNWK PDSARVRYYQ SLQAHLKVDV YGRSHKPLPK GTMMETLSRY KFYLAFENSL HPDYITEKLW RNALEAWAVP VVLGPSRSNY ERFLPPDAFI HVDDFQSPKD LARYLQELDK DHARYLSYFR WRETLRPRSF SWALDFCKAC WKLQQESRYQ TVRSIAAWFT |
| Tampón | The FUT3 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol. |
| Mostrar más |