Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FUT3 Protein
A cDNA sequence encoding the FUT3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | FUT3 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15918778
|
enQuireBio™
QP11911-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15998768
|
enQuireBio™
QP11911-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15908778
|
enQuireBio™
QP11911-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
FUT3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The FUT3 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSRVSRDDA TGSPRAPSGS SRQDTTPTRP TLLILLWTWP FHIPVALSRC SEMVPGTADC HITADRKVYP QADTVIVHHW DIMSNPKSRL PPSPRPQGQR WIWFNLEPPP NCQHLEALDR YFNLTMSYRS DSDIFTPYGW LEPWSGQPAH PPLNLSAKTE LVAWAVSNWK PDSARVRYYQ SLQAHLKVDV YGRSHKPLPK GTMMETLSRY KFYLAFENSL HPDYITEKLW RNALEAWAVP VVLGPSRSNY ERFLPPDAFI HVDDFQSPKD LARYLQELDK DHARYLSYFR WRETLRPRSF SWALDFCKAC WKLQQESRYQ TVRSIAAWFT | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |