Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FUT3 Protein
Código de producto. 15918778
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
15918778 2 μg 2 microgramos
15998768 10 μg 10 microgramos
15908778 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15918778
Marca: enQuireBio™ QP119112ug
A cDNA sequence encoding the FUT3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre FUT3 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSRVSRDDA TGSPRAPSGS SRQDTTPTRP TLLILLWTWP FHIPVALSRC SEMVPGTADC HITADRKVYP QADTVIVHHW DIMSNPKSRL PPSPRPQGQR WIWFNLEPPP NCQHLEALDR YFNLTMSYRS DSDIFTPYGW LEPWSGQPAH PPLNLSAKTE LVAWAVSNWK PDSARVRYYQ SLQAHLKVDV YGRSHKPLPK GTMMETLSRY KFYLAFENSL HPDYITEKLW RNALEAWAVP VVLGPSRSNY ERFLPPDAFI HVDDFQSPKD LARYLQELDK DHARYLSYFR WRETLRPRSF SWALDFCKAC WKLQQESRYQ TVRSIAAWFT
Tampón The FUT3 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.