Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FTSJ2 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | FTSJ2 Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSYRCRSA FKLLEVNERH QILRPGLRVL DCGAAPGAWS QVAVQKVNAA GTDPSSPVGF VLGVDLLHIF PLEGATFLCP ADVTDPRTSQ RILEVLPGRR ADVILSDMAP NATGFRDLDH DRLISLCLTL LSVTPDILQP GGTFLCKTWA GSQSRRLQRR LTEEFQNVRI IKPEASRKES SEVYFLATQY HGRKGTVKQ |
| Tampón | The FTSJ2 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 30% glycerol. |
| Mostrar más |