Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FSTL1 Protein
Código de producto. 15938758
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
15938758 2 μg 2 microgramos
15928758 10 μg 10 microgramos
15988748 100 μg 100 microgramos
15998748 1 mg 1 miligramo
4 options
Código de producto. 15938758
Marca: enQuireBio™ QP11905HISHEK2ug
A cDNA sequence encoding the FSTL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 11167
Nombre FSTL1 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen FSTL1
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Human (HEK293)
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEEELRSKSK ICANVFCGAG RECAVTEKGE PTCLCIEQCK PHKRPVCGSN GKTYLNHCEL HRDACLTGSK IQVDYDGHCK EKKSVSPSAS PVVCYQSNRD ELRRRIIQWL EAEIIPDGWF SKGSNYSEIL DKYFKNFDNG DSRLDSSEFL KFVEQNETAI NITTYPDQEN NKLLRGLCVD ALIELSDENA DWKLSFQEFL KCLNPSFNPP EKKCALEDET YADGAETEVD CNRCVCACGN WVCTAMTCDG KNQKGAQTQT EEEMTRYVQE LQKHQETAEK TKRVSTKEI
Tampón The FSTL1 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.