Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FSCN1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | FSCN1 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTANGTAEAV QIQFGLINCG NKYLTAEAFG FKVNASASSL KKKQIWTLEQ PPDEAGSAAV CLRSHLGRYL AADKDGNVTC EREVPGPDCR FLIVAHDDGR WSLQSEAHRR YFGGTEDRLS CFAQTVSPAE KWSVHIAMHP QVNIYSVTRK RYAHLSARPA DEIAVDRDVP WGVDSLITLA FQDQRYSVQT ADHRFLRHDG RLVARPEPAT GYTLEFRSGK VAFRDCEGRY LAPSGPSGTL KAGKATKVGK DELFALEQSC AQVVLQAANE RNVSTRQGMD LSANQDEETD QETFQLEIDR DTKKCAFRTH TGKYWTLTAT GGVQSTASSK NASCYFDIEW RDRRITLRAS NGKFVTSKKN GQLAASVETA GDSELFLMKL INRPIIVFRG EHGFIGCRKV TGTLDANRSS YDVFQLEFND GAYNIKDSTG KYWTVGSDSA VTSSGDTPVD FFFEFCDYNK VAIKVGGRYL KGDHAGVLKA SAETVDPASL WEY |
| Tampón | 1 mg/ml solution containing 20mM Tris pH 8.0, 2mM DTT, 0.1M NaCl and 20% glycerol. |
| Mostrar más |