Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fragile histidine triad / FHIT Protein
Código de producto. 15985138
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15985138 100 μg 100 microgramos
15995138 10 μg 10 microgramos
15935148 50 μg 50 microgramos
15915148 200 μg 200 microgramos
15925148 500 μg 500 microgramos
15905148 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15985138 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP1078ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fragile histidine triad / FHIT, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001159715.1
ID de gen (Entrez) 2272
Nombre Fragile histidine triad / FHIT Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen FHIT
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia SFRFGQHLIK PSVVFLKTEL SFALVNRKPV VPGHVLVCPL RPVERFHDLR PDEVADLFQT TQRVGTVVEK HFHGTSLTFS MQDGPEAGQT VKHVHVHVLP RKAGDFHRND SIYEELQKHD KEDFPASWRS EEEMAAEAAA LRVYFQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.