Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Four and a half LIM domains protein 1
Código de producto. 16009390
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16009390 1 mg 1 miligramo
16099380 10 μg 10 microgramos
16039390 50 μg 50 microgramos
16089380 100 μg 100 microgramos
16019390 200 μg 200 microgramos
16029390 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16009390
Marca: enQuireBio™ QP7560ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Four and a half LIM domains protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001230807.1
ID de gen (Entrez) 2275
Nombre Four and a half LIM domains protein 1
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen FHL3
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia SESFDCAKCN ESLYGRKYIQ TDSGPYCVPC YDNTFANTCA ECQQLIGHDS RELFYEDRHF HEGCFRCCRC QRSLADEPFT CQDSELLCND CYCSAFSSQC SACGETVMPG SRKLEYGGQT WHEHCFLCSG CEQPLGSRSF VPDKGAHYCV PCYENKFAPR CARCSKTLTQ GGVTYRDQPW HRECLVCTGC QTPLAGQQFT SRDEDPYCVA CFGELFAPKC SSCKRPIVGL GGGKYVSFED RHWHHNCFSC ARCSTSLVGQ GFVPDGDQVL CQGCSQAGP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.