Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Four and a half LIM domains protein 1
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001230807.1 |
| ID de gen (Entrez) | 2275 |
| Nombre | Four and a half LIM domains protein 1 |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | FHL3 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |