Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Forkhead box protein P1 Protein
Código de producto. 15969659
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15969659 500 μg 500 microgramos
15939659 10 μg 10 microgramos
15979659 50 μg 50 microgramos
15929659 100 μg 100 microgramos
15959659 200 μg 200 microgramos
15949659 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15969659
Marca: enQuireBio™ QP6055ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Forkhead box protein P1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001012523.1
ID de gen (Entrez) 27086
Nombre Forkhead box protein P1 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen FOXP1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MMQESGTETK SNGSAIQNGS GGSNHLLECG GLREGRSNGE TPAVDIGAAD LAHAQQQQQQ ALQVARQLLL QQQQQQQVSG LKSPKRNDKQ PALQVPVSVA MMTPQVITPQ QMQQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.