Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Forkhead box protein M1 Protein
Código de producto. 15969649
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15969649 100 μg 100 microgramos
15979649 10 μg 10 microgramos
15919659 50 μg 50 microgramos
15999649 200 μg 200 microgramos
15909659 500 μg 500 microgramos
15989649 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15969649
Marca: enQuireBio™ QP6054ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Forkhead box protein M1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001230017.1
ID de gen (Entrez) 2305
Nombre Forkhead box protein M1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen FOXM1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia ERPPYSYMAM IQFAINSTER KRMTLKDIYT WIEDHFPYFK HIAKPGWKNS IRHNLSLHDM FVRETSANGK VSFWTIHPSA NRYLTLDQVF KPL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.