Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FOLR1 Protein
Código de producto. 15998718
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 μg
1 mg
20 μg
50 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 microgramo
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
50 microgramos
15998718 1 μg 1 microgramo
15928728 5 μg 5 microgramos
15908728 20 μg 20 microgramos
15918728 50 μg 50 microgramos
15988718 1 mg 1 miligramo
5 options
Código de producto. 15998718
Marca: enQuireBio™ QP11896HIS1ug
A cDNA sequence encoding the FOLR1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre FOLR1 Protein
Cantidad 1 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSRIAWART ELLNVCMNAK HHKEKPGPED KLHEQCRPWR KNACCSTNTS QEAHKDVSYL YRFNWNHCGE MAPACKRHFI QDTCLYECSP NLGPWIQQVD QSWRKERVLN VPLCKEDCEQ WWEDCRTSYT CKSNWHKGWN WTSGFNKCAV GAACQPFHFY FPTPTVLCNE IWTHSYKVSN YSRGSGRCIQ MWFDPAQGNP NEEVARFYAA AMS
Tampón FOLR1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.