Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FN3K Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | FN3K Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEQLLRA ELRTATLRAF GGPGAGCISE GRAYDTDAGP VFVKVNRRTQ ARQMFEGEVA SLEALRSTGL VRVPRPMKVI DLPGGGAAFV MEHLKMKSLS SQASKLGEQM ADLHLYNQKL REKLKEEENT VGRRGEGAEP QYVDKFGFHT VTCCGFIPQV NEWQDDWPTF FARHRLQAQL DLIEKDYADR EARELWSRLQ VKIPDLFCGL EIVPALLHGD LWSGNVAEDD VGPIIYDPAS FYGHSEFELA IALMFGGFPR SFFTAYHRKI PKAPGFDQRL LLYQLFNYLN HWNHFGREYR SPSLGTMRRL LK |
| Tampón | FN3K protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
| Mostrar más |