Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FN3K Protein
Código de producto. 15998708
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Código de producto. 15998708
Marca: enQuireBio™ QP1189310ug
A cDNA sequence encoding the FN3K was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre FN3K Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEQLLRA ELRTATLRAF GGPGAGCISE GRAYDTDAGP VFVKVNRRTQ ARQMFEGEVA SLEALRSTGL VRVPRPMKVI DLPGGGAAFV MEHLKMKSLS SQASKLGEQM ADLHLYNQKL REKLKEEENT VGRRGEGAEP QYVDKFGFHT VTCCGFIPQV NEWQDDWPTF FARHRLQAQL DLIEKDYADR EARELWSRLQ VKIPDLFCGL EIVPALLHGD LWSGNVAEDD VGPIIYDPAS FYGHSEFELA IALMFGGFPR SFFTAYHRKI PKAPGFDQRL LLYQLFNYLN HWNHFGREYR SPSLGTMRRL LK
Tampón FN3K protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.