missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human Flt-3 Ligand/FLT3L Protein

Código de producto. 18767266
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
250 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
250 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18767266 250 μg 250 microgramos
18717956 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18767266 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 308FK250/CF

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

Measured in a cell proliferation assay using BaF3 mouse pro-B cells transfected with mouse Flt-3. The ED50 for this effect is 0.2-1 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso AAA17999.1
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA.
ID de gen (Entrez) 2323
Peso molecular 17.5 kDa
Cantidad 250 μg
Fuente Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived human Flt-3 Ligand/FLT3L protein Thr27-Pro185
Requisitos de almacenamiento Manual defrost freezer; Avoid repeated freeze-thaw cycles; 12 mo. from receipt, -20 to -70°C as supplied; 1 mo, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution; 3 mo, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen FL, FLG3L, Flt3 ligand, Flt3L, FLT3LG, fms-related tyrosine kinase 3 ligand, SL cytokine
Símbolo de gen FLT3LG
Conjugado Unconjugated
Reactividad cruzada Flt-3 Ligand
Especie Human
Reconstitución Reconstitute 5 μg vials at 50 μg/mL in sterile PBS. Reconstitute 25 μg or larger vials at 100 μg/mL in sterile PBS.
Grado de pureza o calidad >97%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.