Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FKBP2 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| ID de gen (Entrez) | 2286 |
| Nombre | FKBP2 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | FKBP2 |
| Actividad biológica | Specific activity is > 270 nmoles/min/ug, and is defined as the amount of enzyme that cleaves 1umole of suc-AAFP-pNA per minute at 25C in Tris-Hcl pH8.0 using chymotrypsin. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Mostrar más |