Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FKBP14 Protein
Código de producto. 16082521
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16082521
Marca: enQuireBio™ QP8076ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FKBP14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_060416.1
ID de gen (Entrez) 55033
Nombre FKBP14 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen FKBP14
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia ALIPEPEVKI EVLQKPFICH RKTKGGDLML VHYEGYLEKD GSLFHSTHKH NNGQPIWFTL GILEALKGWD QGLKGMCVGE KRKLIIPPAL GYGKEGKGKI PPESTLIFNI DLLEIRNGPR SHESFQEMDL NDDWKLSKDE VKAYLKKEFE KHGAVVNESH HDALVEDIFD KEDEDKDGFI SAREFTYKHD EL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.