Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fizzy-related protein homolog Protein
Código de producto. 16023601
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16023601 100 μg 100 microgramos
16033601 10 μg 10 microgramos
16073601 50 μg 50 microgramos
16053601 200 μg 200 microgramos
16063601 500 μg 500 microgramos
16043601 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16023601
Marca: enQuireBio™ QP8256ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fizzy-related protein homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001129669.1
ID de gen (Entrez) 51343
Nombre Fizzy-related protein homolog Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen FZR1
Longitud de la proteína Full Length of Isoform 2
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MDQDYERRLL RQIVIQNENT MPRVTEMRRT LTPASSPVSS PSKHGDRFIP SRAGANWSVN FHRINENEKS PSQNRKAKDA TSDNGKDGLA YSALLKNELL GAGIEKVQDP QTEDRRLQPS TPEKKGLFTY SLSTKRSSPD DGNDVSPYSL SPVSNKSQKL LRSPRKPTRK ISKIPFKVLD APELQDDFYL NLVDWSSLNV LSVGLGTCVY LWSACTSQVT RLCDLSVEGD SVTSVGWSER GNLVAVGTHK GFVQIWDAAA GKKLSMLEGH TARVGALAWN AEQLSSGSRD RMILQRDIRT PPLQSERRLQ GHRQEVCGLK WSTDHQLLAS GGNDNKLLVW NHSSLSPVQQ YTEHLAAVKA IAWSPHQHGL LASGGGTADR CIRFWNTLTG QPLQCIDTGS QVCNLAWSKH ANELVSTHGY SQNQILVWKY PSLTQVAKLT GHSYRVLYLA MSPDGEAIVT GAGDETLRFW NVFSKTRSTK ESVSVLNLFT RIR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.