Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FIS1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | FIS1 Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEAVLNELVS VEDLLKFEKK FQSEKAAGSV SKSTQFEYAW CLVRSKYNDD IRKGIVLLEE LLPKGSKEEQ RDYVFYLAVG NYRLKEYEKA LKYVRGLLQT EPQNNQAKEL ERLIDKAMKK DG |
| Tampón | FIS1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl pH 8 and 10% glycerol. |
| Mostrar más |