Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Filaggrin Protein
Código de producto. p-7152720
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15979619 10 μg 10 microgramos
15919629 50 μg 50 microgramos
15969619 100 μg 100 microgramos
15999619 200 μg 200 microgramos
15909629 500 μg 500 microgramos
15989619 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15979619
Marca: enQuireBio™ QP6050ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Filaggrin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Número de acceso NP_002007.1
ID de gen (Entrez) 2312
Nombre Filaggrin Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen FLG
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia DSSRHSQSGQ GESAGSRRSR RQGSSVSQDS DSEAYPEDSE RRSESASRNH HGSSREQSRD GSRHPGSSHR DTASHVQSSP VQSDSSTAKE HGHFSSLSQD SAYHSGIQSR GSPHSSSSYH YQSEGTERQK GQSGLVWRHG SYGSADYDYG ESGFRHSQHG SVSYNSNPVV FKERSDICKA SAFGKDHPRY YATYINKDPG LCGHSSDISK QLGFSQSQRY YYYE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.