Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fibroblast growth factor 13 Protein
Código de producto. 15979549
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15979549 100 μg 100 microgramos
15989549 10 μg 10 microgramos
15929559 50 μg 50 microgramos
15909559 200 μg 200 microgramos
15919559 500 μg 500 microgramos
15999549 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15979549
Marca: enQuireBio™ QP6042ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fibroblast growth factor 13, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001132970.1
ID de gen (Entrez) 2258
Nombre Fibroblast growth factor 13 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen FGF13
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MAAAIASSLI RQKRQARERE KSNACKCVSS PSKGKTSCDK NKLNVFSRVK LFGSKKRRRR RPEPQLKGIV TKLYSRQGYH LQLQADGTID GTKDEDSTYT LFNLIPVGLR VVAIQGVQTK LYLAMNSEGY LYTSELFTPE CKFKESVFEN YYVTYSSMIY RQQQSGRGWY LGLNKEGEIM KGNHVKKNKP AAHFLPKPLK VAMYKEPSLH DLTEFSRSGS GTPTKSRSVS GVLNGGKSMS HNEST
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.