Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGFR3 / CD333 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_000133.1 |
| ID de gen (Entrez) | 2261 |
| Nombre | FGFR3 / CD333 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | FGFR3 |
| Longitud de la proteína | Extracellular Domain |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |