Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGF8 Protein
Código de producto. 15935879
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
25 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
25 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
15935879 100 μg 100 microgramos
15975879 5 μg 5 microgramos
15955879 25 μg 25 microgramos
15965879 500 μg 500 microgramos
15945879 1 mg 1 miligramo
5 options
Código de producto. 15935879
Marca: enQuireBio™ QP5301100ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_006110.1
ID de gen (Entrez) 2253
Nombre FGF8 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen FGF8
Actividad biológica At minimum, our recombinant Human FGF8 induces 3T3 cell proliferation at concentrations of less than 150 ng/ml (activity must be at least 6.7 x 10^3 units/mg).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MQVTVQSSPN . FTQHVREQS L. VTDQLSRR LI. RTYQLYS RTS. GKHVQV LANK. RINAM AEDGD. PFAK LIVETD. TFG SRVRVRGAET GLYICMN. KK GKLIAKSN. G KGKDCVFTE.  IVLENNYTAL . QNAKYEGWY M. AFTRKGRP RK. GSKTRQH QRE. VHFMKR LPRG. HHTTE QSLRFEFLNY PPFTR. SLRG SQRTWA. PEP R
Tampón 5 mM sodium phosphate, 50mM soldium chloride, pH 7.5
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.