missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human FGF7 / FGF-7 / KGF Protein

Código de producto. 15923678
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
250 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
250 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15923678 10 μg 10 microgramos
15943678 2 μg 2 microgramos
15913678 100 μg 100 microgramos
15933678 250 μg 250 microgramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15923678

Marca: enQuireBio™ QP10379ec10ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Human FGF7 / FGF-7 / KGF, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_002000.1
ID de gen (Entrez) 2252
Nombre FGF7 / FGF-7 / KGF Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen FGF7
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The ED50 as determined by thymidine uptake assay using FGF-receptors transfected BaF3 cells is less than 10 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 105 IU/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia CNDMTPEQMA TNVNCSSPER HTRSYDYMEG GDIRVRRLFC RTQWYLRIDK RGKVKGTQEM KNNYNIMEIR TVAVGIVAIK GVESEFYLAM NKEGKLYAKK ECNEDCNFKE LILENHYNTY ASAKWTHNGG EMFVALNQKG IPVRGKKTKK EQKTAHFLPM AIT
Tampón 0.2 um filtered 20 mM PBS, 0.5 M NaCl, pH 8.0, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.