missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human FGF4 Protein

Código de producto. 15993668
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
5 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15993668 25 μg 25 microgramos
15903678 5 μg 5 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15993668

Marca: enQuireBio™ QP10378ec25ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Human FGF4, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Número de acceso NP_001998.1
ID de gen (Entrez) 2249
Nombre FGF4 Protein
Cantidad 25 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen FGF4
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The ED50 as determined by thymidine uptake assay using FGF­receptors transfected BaF3 cells is less than 0.5 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 106 IU/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia GRGGAAAPTA PNGTLEAELE RRWESLVALS LARLPVAAQP KEAAVQSGAG DYLLGIKRLR RLYCNVGIGF HLQALPDGRI GGAHADTRDS LLELSPVERG VVSIFGVASR FFVAMSSKGK LYGSPFFTDE CTFKEILLPN NYNAYESYKY PGMFIALSKN GKTKKGNRVS PTMKVTHFLP RL
Tampón 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, 300 mM NaCl, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 96% as determined by SDS.­PAGE and HPLC.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.