Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGF22 Protein
Código de producto. 15996009
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
20 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15996009 5 μg 5 microgramos
15976009 20 μg 20 microgramos
15956009 100 μg 100 microgramos
15986009 500 μg 500 microgramos
15966009 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15996009 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP53745ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_065688.1
ID de gen (Entrez) 27006
Nombre FGF22 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen FGF22
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MTPSASRGPR . SYPHLEGDV R. WRRLFSST HF. FLRVDPG GRV. QGTRWR HGQD. SILEI RSVHV. GVVV IKAVSS. GFY VAMNRRG. RL YGSRLYTVDC RFRERIEE. N GHNTYASQR.  WRRRGQPMFL . ALDRRGGPR P. GGRTRRYH LS. AHFLPVL VS
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.