Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein
Recombinant Protein
273.00€ - 4410.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_061986.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 26291 |
Nombre | FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15905819
|
enQuireBio™
QP5272-20ug |
20 μg |
273.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15915819
|
enQuireBio™
QP5272-500ug |
500 μg |
2710.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15995809
|
enQuireBio™
QP5272-1mg |
1 mg |
4410.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_061986.1 | |
FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MHPIPDSSPL . LQFGGQVRQ R. YLYTDDAQ QT. EAHLEIR EDG. TVGGAA DQSP. ESLLQ LKALK. PGVI QILGVK. TSR FLCQRPD. GA LYGSLHFD. P EACSFRELLL EDGYNVYQS. EAHGLPLHLP . GNKSPHRDP A. PRGPARFL PL. PGLPPAL PEP. PGILAP QPPD. VGSSD PLSMV. GPSQ GRSPSY. AS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
26291 | |
Research Use Only | |
FGF21 | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, 100 mM soldium chloride, pH 7.5 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein