Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein
Código de producto. 15915819
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
500 microgramos
15915819 500 μg 500 microgramos
15905819 20 μg 20 microgramos
15995809 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15915819
Marca: enQuireBio™ QP5272500ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_061986.1
ID de gen (Entrez) 26291
Nombre FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen FGF21
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MHPIPDSSPL . LQFGGQVRQ R. YLYTDDAQ QT. EAHLEIR EDG. TVGGAA DQSP. ESLLQ LKALK. PGVI QILGVK. TSR FLCQRPD. GA LYGSLHFD. P EACSFRELLL EDGYNVYQS.  EAHGLPLHLP . GNKSPHRDP A. PRGPARFL PL. PGLPPAL PEP. PGILAP QPPD. VGSSD PLSMV. GPSQ GRSPSY. AS
Tampón 10 mM sodium phosphate, 100 mM soldium chloride, pH 7.5
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.