Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein
Código de producto. 15964898
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15964898 100 μg 100 microgramos
15974898 10 μg 10 microgramos
15914908 50 μg 50 microgramos
15994898 200 μg 200 microgramos
15904908 500 μg 500 microgramos
15984898 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15964898
Marca: enQuireBio™ QP1070ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_061986.1
ID de gen (Entrez) 26291
Nombre FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen FGF21
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia HPIPDSSPLL QFGGQVRQRY LYTDDAQQTE AHLEIREDGT VGGAADQSPE SLLQLKALKP GVIQILGVKT SRFLCQRPDG ALYGSLHFDP EACSFRELLL EDGYNVYQSE AHGLPLHLPG NKSPHRDPAP RGPARFLPLP GLPPALPEPP GILAPQPPDV GSSDPLSMVG PSQGRSPSYA S
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.