Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGF16 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | FGF16 Protein |
| Cantidad | 25 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Actividad biológica | The ED50 as determined by thymidine uptake assay using FGF-receptors transfected BaF3 cells is less than 0.5ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 106 IU/mg. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | AEVGGVFASL DWDLHGFSSS LGNVPLADSP GFLNERLGQI EGKLQRGSPT DFAHLKGILR RRQLYCRTGF HLEIFPNGTV HGTRHDHSRF GILEFISLAV GLISIRGVDS GLYLGMNERG ELYGSKKLTR ECVFREQFEE NWYNTYASTL YKHSDSERQY YVALNKDGSP REGYRTKRHQ KFTHFLPRPV DPSKLPSMSR DLFHYR |
| Mostrar más |