missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human FGF10 / KGF2 Protein

Código de producto. 15915899
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
25 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
25 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15915899 1 mg 1 miligramo
15945899 5 μg 5 microgramos
15925899 25 μg 25 microgramos
15905899 100 μg 100 microgramos
15935899 500 μg 500 microgramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15915899

Marca: enQuireBio™ QP53111mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Especificaciones

Número de acceso NP_004456.1
ID de gen (Entrez) 2255
Nombre FGF10 / KGF2 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen FGF10
Actividad biológica 4MBr-5 cell proliferation is significantly induced by less than 200 ng/ml of human FGF10 or activity measured must be greater than 5.0 x 10^3 units/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MLGQDMVSPE . ATNSSSSSF S. SPSSAGRH VR. SYNHLQG DVR. WRKLFS FTKY. FLKIE KNGKV. SGTK KENCPY. SIL EITSVEIGVV AVKAINS. NY YLAMNKKG. K LYGSKEFNN.  DCKLKERIEE . NGYNTYASF N. WQHNGRQM YV. ALNGKGA PRR. GQKTRR KNTS. AHFLP MVVHS
Tampón 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.