Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGF10 / KGF2 Protein
Código de producto. 15979539
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15979539 1 mg 1 miligramo
15969539 10 μg 10 microgramos
15909549 50 μg 50 microgramos
15959539 100 μg 100 microgramos
15989539 200 μg 200 microgramos
15999539 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 15979539
Marca: enQuireBio™ QP6039ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FGF10 / KGF2 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_004456.1
ID de gen (Entrez) 2255
Nombre FGF10 / KGF2 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen FGF10
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia CQALGQDMVS PEATNSSSSS FSSPSSAGRH VRSYNHLQGD VRWRKLFSFT KYFLKIEKNG KVSGTKKENC PYSILEITSV EIGVVAVKAI NSNYYLAMNK KGKLYGSKEF NNDCKLKERI EENGYNTYAS FNWQHNGRQM YVALNGKGAP RRGQKTRRKN TSAHFLPMVV HS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.