missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human FGF basic/FGF2 Protein, CF

Código de producto. 18166440
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
20 μg
250 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
250 microgramos
50 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18166440

Marca: R&D Systems™ BTFGFB020

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Carrier-Free Recombinant Protein

Measured by its ability to inhibit human FGF-basic-dependent proliferation of NR6R-3T3 mouse fibroblast cells. Rizzino, A. et al. (1988) Cancer Res. 48:4266; Thomas, K. et al. (1987) Methods Enzymol. 147:120; Watson, J.B. et al. (1994) J. Clin. Invest. 94:261. The ED50 for this effect is 0.100-1.00 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso NP_001997.5
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in HEPES and Sodium Sulfate with Trehalose.
ID de gen (Entrez) 2247
Peso molecular M.W. (Observed): 18 kDa, under reducing conditions., M.W. (Theoretical): 16 kDa
Cantidad 20 μg
Fuente E. coli-derived human FGF basic/FGF2/bFGF protein Ala135-Ser288
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.01 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen Basic fibroblast growth factor, basic fibroblast growth factor bFGF, bFGF, FGF2, FGF-2, FGFBprostatropin, fibroblast growth factor 2 (basic), HBGF-2, heparin-binding growth factor 2, Prostatropin
Conjugado Unconjugated
Reconstitución Reconstitute the 20 μg size at 100 μg/mL in sterile deionized water. Reconstitute all other sizes at 500 μg/mL in sterile deionized water.
Grado de pureza o calidad >97%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión FGF basic/FGF2/bFGF
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado